Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss., absolut, keine Verkäufe in Deutschland, ≥99.8 % (GC), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15682470
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
30 kg
4 x 5 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Poly-Flasche
Packungsgröße:
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15682470 30 kg Edelstahlkanne 30 Kilogramm
15612480 5 L Poly-Flasche 5 Liter
15602480 4 x 5 L Poly-Flasche 4 Stück
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15682470
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 2410330KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethanol (unversteuert)
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss., absolut, Verkauf nicht in Deutschland, ≥99.8 % (GC), nur für Lizenzinhaber
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 30 kg
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) >99.8%
Güte puriss.