Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 96 % (v/v), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanol (unversteuert) |
| Schmelzpunkt | -114 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 96 % (V/V), nur für Lizenzinhaber |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Dichte | 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 78 °C bis 79 °C |
| Menge | 2.5 l |
| Flammpunkt | 12 °C |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Strukturformel | CH2Cl2 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.