Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 96 % (v/v), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653770
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
30 kg
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653770 4 x 5 l Poly-Flasche 4 Stück
15603770 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15613770 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
15663770 5 l Poly-Flasche 5 Liter
15673770 6 x 1 l Poly-Flasche 6 Stück
15643770 4 x 2.5 l Poly-Flasche 4 Stück
15633770 30 kg Edelstahlkanne 30 Kilogramm
7 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15653770
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322944X5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol (unversteuert)
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 96 % (V/V), nur für Lizenzinhaber
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 4 x 5 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH2Cl2
UN-Nummer UN1170
Formelmasse 46
Reinheit (%) 96%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz Ph. Eur.