Learn More
Ethanolamin @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17979984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979984 100 mL 100 Milliliter
17948584 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17979984 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGIETA1K100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Ethanolamin @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
CAS 141-43-5
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethanolamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H7 N O
Synonym C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES NCCO
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
Menge 100 mL
Formelmasse 61,0528 g/mol