Learn More
Ethanolamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499203 500 g 500 Gramm
11409213 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11697.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Ethanolamine is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethanolamin wird auch in Botenmolekülen wie Palmitoylethanolamid eingesetzt, die auf CB1-Rezeptoren wirken. Ethanolamin wird als Abscheider zur Entfernung von Methylbromid eingesetzt. Polyanilin-Dotierungsethanolamin wird für die modifizierte Elektrodenzubereitung zur Messung der Harnsäure im menschlichen Körper in Gegenwart von Antiscorbutinsäure verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Geschützt vor Hitze, Funken, offenem Feuer, heißen Oberflächen und Rauch aufbewahren. Der Lagerbereich sollte sicher und umschlossen sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel HOCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.454
Menge 500 g
UN-Nummer UN2491
Beilstein 505944
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3727
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
Formelmasse 61.08
Reinheit (%) ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanolamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine