Learn More
Ethanolaminhydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323466 500 g 500 Gramm
11313466 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14322.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2002-24-6
Summenformel C2H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 97.542
MDL-Nummer MFCD00012892
InChI-Schlüssel PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC-Name 2-Aminoethanol;hydrochlorid
SMILES C(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine hydrochloride
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 500 g
Beilstein 3542892
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3727
Formelmasse 97.55
Reinheit (%) ≥98%