Learn More
Ethanolaminhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-126444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10226750 250 g Glasflasche 250 Gramm
10761145 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217042500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2002-24-6 | C2H7NO·HCl | 97.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2002-24-6
Summenformel C2H7NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 97.55
MDL-Nummer MFCD00012892
InChI-Schlüssel PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC-Name 2-Aminoethanol;hydrochlorid
SMILES C(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine hydrochloride
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Farbe Beige oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OH·HCl
Menge 250 g
Beilstein 04, 275
Merck Index 15, 3782
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 97.55
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Agglomerierende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.