Learn More
Ethaverine, TRC
Artikelnummer. 17903465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17903465 100 mg 100 Milligramm
17962455 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE676700100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-47-5
Summenformel C24 H29 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 395.49
Synonym 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
IUPAC-Name 1-[(3,4-Diethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Diethoxyisoquinolin
SMILES CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethaverine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Formelmasse 395.2097
Reinheit (%) >95%