Learn More
Ethephon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316586 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316586 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13230000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethephon
CAS 16672-87-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethephon
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H6 Cl O3 P
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OP(=O)(O)CCCl
IUPAC-Name 2-Chlorethylphosphonsäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 144.49
Menge 1 mL
Formelmasse 143,9743 g/mol