Learn More
Ethephon, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethephon |
| CAS | 16672-87-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethephon |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C2 H6 Cl O3 P |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | OP(=O)(O)CCCl |
| IUPAC-Name | 2-Chlorethylphosphonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.49 |
| Mehr anzeigen |