Learn More
Ethidiumbromid (1 % Lösung/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10132863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10132863 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10132863 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP130210
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Braune Poly-Flasche; 10 ml
Ethidiumbromid ist ein interkalierender Farbstoff, der zur Visualisierung von DNA und RNA in Elektrophoresegelen und Cäsiumchlorid-Dichtegradienten verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium Bromide
Farbe Rot
Namenshinweis 1 % Lösung
CAS 1239-45-8, 7732-18-5
Verpackung Transparente Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Summenformel C21H20BrN3
MDL-Nummer MFCD00011724
Menge 10 ml
Merck Index 15, 4769
Physikalische Form Flüssig
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-Name 5-Ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formelmasse 394.33
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide