Learn More
Ethidiumbromid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10042120 5 g Glasflasche 5 Gramm
10742791 1 g Glasflasche -
11976611 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10042120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
MDL-Nummer MFCD00011724
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC-Name 5-Ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium bromide
Schmelzpunkt 260.0°C to 262.0°C
Farbe Violett bis Rot
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Flammpunkt >100°C
Verlust bei Trocknung 5.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,4769
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear red
Formelmasse 394.3
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver