Learn More
Ethidiumbromid, 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406750 1 g 1 Gramm
11416750 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11406750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07482.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
For DNA isolation and visualization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
MDL-Nummer MFCD00011724
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium bromide
Schmelzpunkt ∽261°C (decomposition)
Geruch Schwach
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3642536
Merck Index 14,4731
IUPAC-Name 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Formelmasse 394.32
Reinheit (%) 98%