Learn More
Ethidiumbromid, 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044626
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11406750
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07482.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
For DNA isolation and visualization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
MDL-Nummer MFCD00011724
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium bromide
Schmelzpunkt ∽261°C (decomposition)
Geruch Schwach
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3642536
Merck Index 14,4731
IUPAC-Name 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Formelmasse 394.32
Reinheit (%) 98%