Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethidiumbromid, Elektrophoresereagenz, 98 % (Trockengewicht)
Artikelnummer. 15430527
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430527 5g 5 Gramm
15420527 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430527 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66192.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Synonym 3,8-Diamin-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid; Homidiumbromid
Spezifikation
Farbe Rot bis violett
Formelmasse 394.32
Beilstein 3642536
Schmelzpunkt ca. 261 °
Geruch Schwach
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Produkttyp Ethidiumbromid, Elektrophoresereagenz
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-Name 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
Reinheit Trockengewicht
Menge 5g
Assay 98%