Learn More
MP Biomedicals™ Ethidiumbromidlösung (10 mg/ml)
Artikelnummer. 11427060 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
6 x 10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
60 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427060 6 x 10 ml 60 Milliliter
11417060 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11427060 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11ETBC1002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 €
    196.35 € / 60 Milliliter
    Sparen 10.65 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ethidiumbromid-Lösung (10 mg/ml), molekularbiologische Qualität
  • Konzentration: 0.95 bis 1.05 %
  • Reinheit (auf trockener Basis): > 98.0 %
  • RNase-, DNase-, Proteasefrei
  • Fluoreszierendes DNA- und RNA-Interkalierungsmittel.
  • Wird als Farbstoff für DNA- und RNA-Elektrophorese verwendet.
  • Lagerung: Bei +4 °C vor Licht geschützt lagern.
  • Eine gebrauchsfertige 10 mg/ml-EtBr-Lösung in speziell gefiltertem, deionisiertem Wasser.
  • Ethidiumbromid wurde in einer Reihe fluormetrischer Assays für Nukleinsäuren verwendet.
  • Es hat sich gezeigt, dass es sich an einzelsträngige (wenn auch nicht so stark) und dreisträngige DNA bindet
  • Ethidiumbromid (EtBr) eignet sich für alle Anwendungen, bei denen eine Nukleinsäurefärbung erforderlich ist, einschließlich CsCl-Plasmid-DNA-Isolierung, und ist die am häufigsten verwendete Nukleinsäurefärbung für die PAGE- oder Agarose-Gelelektrophorese.
Spezifikation
CAS 1239-45-8
Nachweis 15 bis 30 min mit 0.5 mg/ml Lösung
Farbe Dunkelrot/Purpur
Konzentration (10 mg/ml)
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Elektrophorese; Blotting & Detection; und Nukleinsäurengel-Elektrophorese und Blotting
Molekulargewicht 394,3
Menge 6 x 10 ml
Lagerungsbedingungen Lagerung bei +4 °C lagern, vor Licht schützen.
Produkttyp Fluoreszierende DNA/RNA-Färbung