Learn More
Äthiopien Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethion |
| CAS | 563-12-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethion |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C9 H22 O4 P2 S4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Phosphorodithioic acid, SP,SP'-methylene OP,OP,OP',OP'-tetraethyl ester, Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC |
| IUPAC-Name | Diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan |
| Mehr anzeigen |