Learn More
Ethion, TRC
Artikelnummer. 30377554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377554 1 g
30379835 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30377554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6783051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-12-2
Summenformel C9 H22 O4 P2 S4
Molekulargewicht (g/mol) 384.48
Synonym Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
IUPAC-Name Diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphin
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethion
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
Formelmasse 383.9876