Learn More
Ethoxyaminhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10615681 25 g Glasflasche 25 Gramm
10740482 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409610250
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3332-29-4 | C2H7NO·HCl | 97.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3332-29-4
Summenformel C2H7NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
MDL-Nummer MFCD00012956
InChI-Schlüssel NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyamine hydrochloride, o-ethylhydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride, ethoxyamine hcl, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride 1:1, ethoxyaminehydrochloride, aminooxy ethane hydrochloride 1:1, etonh2.hcl, ethoxylamine hydrochloride, nh2och2ch3.hcl
PubChem CID 76850
IUPAC-Name O-Benzylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES CCON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxyamine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Farbe Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5ONH2·HCl
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 97.54
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethoxyamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.