Learn More
Ethoxycarbonylisocyanat, 90 %, techn., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945681 25 g Glasflasche 25 Gramm
10561151 1 g Glasflasche -
10412845 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11945681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314310250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19617-43-7 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19617-43-7
Summenformel C4H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
InChI-Schlüssel VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
PubChem CID 300166
IUPAC-Name Ethyl N-(Oxomethyliden)carbamat
SMILES CCOC(=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxycarbonyl isocyanate
Farbe Farblos
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 25.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CNCO
Brechungsindex 1.4060 to 1.4090
Menge 25 g
Relative Dichte 1.11
Formelmasse 115.09
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit