Learn More
Ethoxymethylenmalononitril, TRC
Artikelnummer. 30378935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378935 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89245010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxymethylene Malononitrile
CAS 123-06-8
Summenformel C6 H6 N2 O
Menge 10 g
Synonym Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
IUPAC-Name 2-(Ethoxymethyliden)Propandinitril
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Formelmasse 122.048