Learn More
Ethoxymethylenmalononitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethoxymethylene Malononitrile |
| CAS | 123-06-8 |
| Summenformel | C6 H6 N2 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC=C(C#N)C#N |
| IUPAC-Name | 2-(Ethoxymethyliden)Propandinitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.12 |
| Formelmasse | 122.048 |