Learn More
Ethoxymethylen-Malonsäuredinitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487037 500 g 500 Gramm
11467037 25 g 25 Gramm
11477037 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14412.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-06-8
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
MDL-Nummer MFCD00001854
InChI-Schlüssel OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC-Name 2-(Ethoxymethyliden)Propandinitril
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxymethylenemalononitrile
Schmelzpunkt 62°C to 68°C
Siedepunkt 160°C (12 mmHg)
Flammpunkt 155°C (311°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1634241
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) ≥97%