Learn More
Ethoxyoxalylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30369394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369394 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89246050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxyoxalyl Chloride
CAS 4755-77-5
Summenformel C4H5ClO3
Menge 50 g
Synonym Chlorooxoacetic Acid Ethyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Chlorocarbonyl)formic Acid Ethyl Ester, Ethoxalyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)carboxylate, Ethyl (Chloroformyl)formate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoethanoate, Ethyl Chloroglyoxylate, Ethyl Chlorooxalate, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Oxaloyl Chloride, Ethyl Oxalyl Chloride, Monoethyl Oxalate Chloride, Monoethyl Oxalate Monochloride, Monoethyl Oxaloyl Chloride, NSC 80644, Oxalic Acid Chloride Ethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Monochloride, Oxalyl Chloride Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-2-oxoacetat
Molekulargewicht (g/mol) 136.53
Formelmasse 135.9927