Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethoxyquin
Artikelnummer. 16650832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16650832 25 g 25 Gramm
16660832 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16650832
Marke: Thermo Scientific Chemicals 255630250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91-53-2 | C14H19NO | 217.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-53-2
Summenformel C14H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 217.31
InChI-Schlüssel DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 6-Ethoxy-2,2,4-Trimethyl-1,2-Dihydrochinolin
SMILES CCOC1=CC=C2NC(C)(C)C=C(C)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxyquin
Siedepunkt 161.0°C (1.6 kPa)
Flammpunkt 137°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in methanol, acetone, chloroform,, ethanol, toluene and hexane
Formelmasse 217.31
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethoxyquin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethoxyquin