Learn More
Ethoxytriethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349305
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349305 5 g 5 Gramm
11359305 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16656.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 597-67-1 | C8H20OSi | 160.332 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-67-1
Summenformel C8H20OSi
Molekulargewicht (g/mol) 160.332
MDL-Nummer MFCD00054718
InChI-Schlüssel DFJDZTPFNSXNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylethoxysilane, silane, ethoxytriethyl, ethoxy triethyl silane, acmc-1al7t
PubChem CID 284135
IUPAC-Name Ethoxy(triethyl)silan
SMILES CCO[Si](CC)(CC)CC
Spezifikation
Siedepunkt 154°C to 155°C
Chemischer Name oder Material Ethoxytriethylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1735027
Formelmasse 160.33
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.414
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.816