Learn More
Ethyl-1-benzylpiperidin-4-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449067 5 g 5 Gramm
15469067 250 mg 250 Milligramm
15439067 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52374.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24228-40-8
Summenformel C15H21NO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.34
MDL-Nummer MFCD00040748
InChI-Schlüssel ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-benzylpiperidine-4-carboxylate, 1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-benzylisonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, 1-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl n-benzyl-isonipecotate, 1-benzyl-4-carboethoxypiperidine, 1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid-ethyl ester
PubChem CID 90423
IUPAC-Name Ethyl 1-Benzylpiperidin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Menge 5 g
Formelmasse 247.33
Reinheit (%) ≥97%