Learn More
Ethyl-1-Boc-3-benzylpiperidin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458715
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15458715 250 mg 250 Milligramm
15486847 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15458715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33958.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170842-80-5
Summenformel C20H29NO4
Molekulargewicht (g/mol) 347.46
MDL-Nummer MFCD11500859
InChI-Schlüssel ZTGGNYIHGLOCJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-tert-butyl 3-ethyl 3-benzylpiperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl 1-boc-3-benzylpiperidine-3-carboxylate, 3-benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-ethyl ester, +/--n-t-butoxycarbonyl-3-carboethoxy-3-phenylmethyl-piperidine, 3-benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid1-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 3-phenylmethyl-, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, 1,3-piperidinedicarboxylicacid,3-phenylmethyl-,1-1,1-dimethylethyl 3-ethylester
PubChem CID 19696502
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethyl 3-Benzylpiperidin-1,3-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CC2=CC=CC=C2)CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-Boc-3-benzylpiperidine-3-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 347.45
Reinheit (%) 95%