Learn More
1-Boc-DL-piperidin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475457 5 g 5 Gramm
15465457 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32704.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130250-54-3 | Molecular Formula: C13H23NO4 | Molecular Weight: 257.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130250-54-3
Summenformel C13H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.33
MDL-Nummer MFCD04116274
InChI-Schlüssel YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
PubChem CID 357727
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethylpiperidin-1,3-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Siedepunkt 95°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 257.33
Reinheit (%) 97%