Learn More
Ethyl1-(hydroxymethyl)cyclopentancarboxylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487856 1 g 1 Gramm
15497856 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62804.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1075-82-7 | Molecular Formula: C9H16O3 | Molecular Weight: 172.224 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentancarboxylat wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung und für synthetische Bausteine eingesetzt.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-82-7
Summenformel C9H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 172.224
MDL-Nummer MFCD12022629
InChI-Schlüssel AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentane-1-carboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 46172884
IUPAC-Name Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CCCC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 172.22
Reinheit (%) 97%