missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15477236
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477236 5 g 5 Gramm
15487236 250 mg 250 Milligramm
15467236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15477236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62277.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3697-68-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Ethyl1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungiert als Ligand für die Suzuki-Kopplungsreaktion.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3697-68-5
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD09759206
InChI-Schlüssel PAILVKQSHRJIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylate, ethyl1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl, 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, 1-hydroxymethyl cyclopropane carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 12450336
IUPAC-Name ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CO)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Menge 5 g
Formelmasse 144.16
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.