Learn More
Ethyl 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-Pyrazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10631475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10631475 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47223DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 868755-61-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H12N2O2S
MDL-Nummer MFCD08060537
Menge 1 g
Synonym ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,1-methyl-3-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-2-thienyl-, ethyl ester
InChI-Schlüssel MUIUODSZPZJMMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CS1
IUPAC-Name ethyl 1-methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537652
Formelmasse 236.29
Reinheit (%) 97%