Learn More
Ethyl-1-methylimidazol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477688
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15477688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61185.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl1-methylimidazol-2-carboxylat wird als synthetisches Zwischenprodukt für die Festphasensynthese von Polyamiden, die Imidazol enthalten, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30148-21-1
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD02683326
InChI-Schlüssel NOTZYDYZBOBDFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylate, ethyl1-methylimidazole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, pubchem22681, ethy 1-methylimidazole-2-carboxylate, ethyl 1-methyl-imidazole-2-carboxylate, 1-methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 4261883
IUPAC-Name Ethyl 1-Methylimidazol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NC=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest