Learn More
Ethyl-1-(Trifluormethyl)cyclobutancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478215 1 g 1 Gramm
15488215 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32847.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1040683-08-6 | Molecular Formula: C8H11F3O2 | Molecular Weight: 196.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1040683-08-6
Summenformel C8H11F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.169
MDL-Nummer MFCD10699116
InChI-Schlüssel AYUISFJYNKIHDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28309116
IUPAC-Name Ethyl1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Siedepunkt 61°C to 63°C (20 mmHg)
Menge 1 g
Synonym ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acidethyl ester
Formelmasse 196.17
Reinheit (%) 97%