Learn More
Ethyl2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)acetat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10565733 50 g 50 Gramm
10066854 25 g 25 Gramm
10505564 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565733 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00646EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 53266-94-7
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00005330
InChI-Schlüssel SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%