Learn More
Ethyl-2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylat, TRC
Artikelnummer. 30380572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380572 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67841050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylate
CAS 64987-08-2
Summenformel C7H8N2O3S
Menge 50 g
Synonym (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-aminothiazol-4-ylglyoxylate, [2-Amino(thiazol-4-yl)](oxo)acetic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O3S/c1-2-12-6(11)5(10)4-3-13-7(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9)
SMILES CCOC(=O)C(=O)c1csc(N)n1
IUPAC-Name ethyl-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxoacetat
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
Formelmasse 200.0256