Learn More
Ethyl-2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Artikelnummer. 30383787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383787 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937518500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Summenformel C8H14O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
IUPAC-Name Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.0892