Learn More
Ethyl-2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Artikelnummer. 30374965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374965 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9375182.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Summenformel C8H14O4
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
IUPAC-Name Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.0892