Learn More
Ethyl2-(3,4-dichlorphenyl)-2-oxoacetat, technisch, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(3, 4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 247.08 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |