Learn More
Ethyl-2,3-dibrompropanoat, TRC
Artikelnummer. 30375346
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375346 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91584025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,3-Dibromopropanoate
CAS 3674-13-3
Summenformel C5H8Br2O2
Menge 25 g
Synonym 2,3-Dibromopropanoic Acid Ethyl Ester, 2,3-Dibromopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3-Dibromopropionate, Ethyl alpha,beta-Dibromopropionate, NSC 60552
InChI-Formel InChI=1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(Br)CBr
IUPAC-Name Ethyl-2,3-dibrompropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 259.92
Formelmasse 257.8891