missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-2,3-Dibrompropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11477437
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477437 500 g 500 Gramm
11457437 25 g 25 Gramm
11467437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11477437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15591.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3674-13-3 | C5H8Br2O2 | 259.925 g/mol

Ethyl 2,3-dibromopropionate is used as pharmaceutical Intermediates. It is a building block that has been used as a catalyst for the polymerization of ethyl acrylate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethyl2,3-Dibrompropionat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es handelt sich um einen Baustein, der als Katalysator für die Polymerisation von Ethylacrylat eingesetzt wird.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3674-13-3
Summenformel C5H8Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.925
MDL-Nummer MFCD00000212
InChI-Schlüssel OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97945
IUPAC-Name Ethyl-2,3-dibrompropanoat
SMILES CCOC(=O)C(CBr)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2,3-dibromopropionate
Dichte 1.789
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.5 00
Menge 500 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 636046
Synonym ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.94
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.