Learn More
Ethyl2-(3-N-phthalimidpropyl)acetoacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(3-N-phthalimidopropyl)acetoacetate |
| Schmelzpunkt | 62°C to 64°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 317.34 |
| Reinheit (%) | 95% |