Learn More
Ethyl-Dichlor2,4-6-methylnicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10783483 10 g 10 Gramm
10332005 5 g 5 Gramm
10021934 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04498EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 86129-63-7
Summenformel C9H9Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 234.076
MDL-Nummer MFCD00173918
InChI-Schlüssel ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
PubChem CID 604813
IUPAC-Name Ethyl 2,4-Dichlor-6-Methylpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 234.08
Reinheit (%) 97%