Learn More
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059491
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10059491 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10069491 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10059491
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB04027DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 36983-36-5
Summenformel C10H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 226.246
MDL-Nummer MFCD00126316
InChI-Schlüssel GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
IUPAC-Name Ethyl-2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 226.25
Reinheit (%) 90%