Learn More
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10069491 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10059491 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069491 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04027EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 36983-36-5
Summenformel C10H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 226.246
MDL-Nummer MFCD00126316
InChI-Schlüssel GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
IUPAC-Name Ethyl2,4-Dioxo-4-Thiophen-2-ylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 226.25
Reinheit (%) 90%