Learn More
Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| CAS | 17536-38-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H17 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetate, Ethyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17NO3/c1-4-18-14(16)8-11-9(2)15-13-6-5-10(17-3)7-12(11)13/h5-7,15H,4,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC-Name | ethyl 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Mehr anzeigen |