Learn More
Ethyl-2-Acetyl-3-(dimethylamino)acrylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate |
| Farbe | Rot |
| Menge | 1 g |
| Synonym | ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate |
| Formelmasse | 185.22 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Flüssig |