Learn More
2-Acetylsonicotinsäureethylester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447717 5 g 5 Gramm
15437717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36911.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25028-32-4 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25028-32-4
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD11042531
InChI-Schlüssel LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-acetylisonicotinate, 2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyac32, 2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester, 2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 55265486
IUPAC-Name Ethyl 2-Acetylpyridin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-acetylisonicotinate
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Farbe Cremefarben
Menge 5 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Geschmolzener Feststoff