Learn More
Ethyl-Amino-2-1-Cyclohexen-1-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10757202 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10757202 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334260010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1128-00-3 | Molecular Formula: C9H15NO2 | Molecular Weight: 169.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1128-00-3
Summenformel C9H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
MDL-Nummer MFCD01863243
InChI-Schlüssel JBZVWABPSHNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclohex-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-1-cyclohexenecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-aminocyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl cis-2-aminocyclohexenecarboxylate
PubChem CID 312929
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H8COOCH2CH3
Menge 1 g
IUPAC-Name ethyl 2-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylate
Formelmasse 169.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle