Learn More
Ethyl-2-Amino-4-(4-Fluorophenyl)thiophen-3-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428555 5 g 5 Gramm
15418555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33631.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35978-33-7
Summenformel C13H12FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 265.302
MDL-Nummer MFCD00239291
InChI-Schlüssel CJMZLCRLBNZJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-fluoro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-fluophenyl thiophene-3-carboxylate, maybridge1_000485, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-fluorophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 613091
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-fluorphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 87°C to 94°C
Menge 5 g
Formelmasse 265.3
Reinheit (%) 96%